Methyl Phenylsulphonylacetate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L03748.06 L03748.14
L03748.06EA 31.6 EUR InStock
L03748.06 L03748.14
Methyl Phenylsulphonylacetate 98%
Methyl Phenylsulphonylacetate
Purity: 98% CAS No.: 34097-60-4 Molecular Formula: C9H10O4S Formula Weight: 214.24 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5350 Melting Point: ca 30° Boiling Point: 165°/0.05mm Beilstein Reference: 2051463 MDL No.: MFCD00007555
Formule: C₉H₁₀O₄S
Point d'ébullition: 165 °C (0.05 mmHg)
Point de fusion: ∼ 30 °C
Densité: 1.240
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007555
Numéro CAS: 34097-60-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité