Dimethyl-L-glutamate hydrochloride ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L03764.06 L03764.14
L03764.06EA 48.7 EUR InStock
L03764.06 L03764.14
Dimethyl-L-glutamate hydrochloride ≥97%
Dimethyl-L-glutamate hydrochloride
Purity: 98+% CAS No.: 23150-65-4 Molecular Formula: C7H13NO4.HCl Formula Weight: 211.65 Storage Temperature: 2°C to 8°C Odour: Odourless Melting Point: 99-103° Beilstein Reference: 4238829 Optical Rotation: +26° (c=5 in water) MDL No.: MFCD00038879
Formule: C₇H₁₃NO₄
Point de fusion: 99…103 °C
Numéro MDL: MFCD00038879
Numéro CAS: 23150-65-4
EINECS: 245-461-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité