Berberine chloride hydrate, (∼17% H₂O) 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
L03807.06EA 28 EUR InStock
L03807.06 L03807.14
Berberine chloride hydrate, (∼17% H₂O) 96%
Berberine chloride hydrate
Formule: C₂₀H₁₈ClNO₄
MW: 371,82 g/mol
Point de fusion: ∼ 200 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011939
Numéro CAS: 141433-60-5
EINECS: 211-195-9
Merck Index: 14,1154
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité