4-Amino-6-hydroxypyrimidine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L03825.06EA 600 EUR InStock
L03825.06 L03825.03
4-Amino-6-hydroxypyrimidine 98%
4-Amino-6-hydroxypyrimidine
Formule: C₄H₅N₃O
MW: 111,10 g/mol
Point de fusion: 262…264 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051502
Numéro CAS: 1193-22-2
EINECS: 214-771-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité