5-Oxohexanoic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Glurate, 5-Ketohexanoic Acid, 4-Acetylbutyric Acid
L03978.06 L03978.14
L03978.06EA 51.6 EUR InStock
L03978.06 L03978.14
5-Oxohexanoic acid 97%
5-Oxohexanoic acid
Purity: 97% CAS No.: 3128-06-1 Molecular Formula: CH3CO(CH2)3CO2H Formula Weight: 130.14 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4451 Melting Point: 12-14° Boiling Point: 274-275° Beilstein Reference: 385840 MDL No.: MFCD00004412
Formule: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14 g/mol
Point d'ébullition: 274…275 °C
Point de fusion: 12…14 °C
Densité: 1.100
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004412
Numéro CAS: 3128-06-1
EINECS: 221-511-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité