4-Benzoylbutyric acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L04013.06 L04013.14
L04013.06EA 46.8 EUR InStock
L04013.06 L04013.14
4-Benzoylbutyric acid 97%
4-Benzoylbutyric acid
Purity: 97% CAS No.: 1501-05-9 Molecular Formula: C11H12O3 Formula Weight: 192.21 Melting Point: 126-128° Beilstein Reference: 641947 MDL No.: MFCD00004411
Formule: C₁₁H₁₂O₃
Point de fusion: 126…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004411
Numéro CAS: 1501-05-9
EINECS: 216-113-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité