1,2-Bis(phenylsulphonyl)ethane ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L04083.14EA 263 EUR InStock
L04083.14 L04083.06
1,2-Bis(phenylsulphonyl)ethane ≥98%
1,2-Bis(phenylsulphonyl)ethane
Formule: C₁₄H₁₄O₄S₂
MW: 310,39 g/mol
Point de fusion: 179…180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041256
Numéro CAS: 599-94-0
EINECS: 209-979-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité