N-Methyl-N-trimethylsilylacetamide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L04101.04 L04101.09
L04101.04EA 32.5 EUR InStock
L04101.04 L04101.09
N-Methyl-N-trimethylsilylacetamide 98%
N-Methyl-N-trimethylsilylacetamide
Purity: 98% CAS No.: 7449-74-3 Molecular Formula: C6H15NOSi Formula Weight: 145.28 Flash Point: 48°(118°F) Refractive Index: 1.4390 Boiling Point: 48-49°/11mm Beilstein Reference: 506975 UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD00040758
Formule: C₆H₁₅NOSi
Point d'ébullition: 48…49 °C (11 mmHg)
Densité: 0.906
Point d'éclair: 48 °C (118 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040758
Numéro CAS: 7449-74-3
EINECS: 231-217-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité