Ethyl hydrogen sebacate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L04134.06 L04134.14
L04134.06EA 117 EUR InStock
L04134.06 L04134.14
Ethyl hydrogen sebacate 98%
Ethyl hydrogen sebacate
Purity: 98% CAS No.: 693-55-0 Molecular Formula: CH3CH2O2C(CH2)8CO2H Formula Weight: 230.30 Melting Point: 35-38° Beilstein Reference: 1782569 MDL No.: MFCD00014387
Formule: CH₃CH₂O₂C(CH₂)₈CO₂H
MW: 230,30 g/mol
Point de fusion: 35…38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014387
Numéro CAS: 693-55-0
EINECS: 211-753-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité