Sulphamerazine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L04194.14EA 26.1 EUR InStock
L04194.14 L04194.22
Sulphamerazine ≥98%
Sulphamerazine
Formule: C₁₁H₁₂N₄O₂S
MW: 264,30 g/mol
Point de fusion: 234…238 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023212
Numéro CAS: 127-79-7
EINECS: 204-866-2
Merck Index: 14,8913
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité