Methyl adipoyl chloride 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Methyl 6-chloro-6-oxohexanoate
L04377.04 L04377.09 L04377.18
L04377.04EA 37.6 EUR InStock
L04377.04 L04377.09 L04377.18
Methyl adipoyl chloride 96%
Methyl adipoyl chloride
Purity: 96% CAS No.: 35444-44-1 Molecular Formula: C7H11ClO3 Formula Weight: 178.62 Refractive Index: 1.4470 Boiling Point: 76°/0.8mm Beilstein Reference: 1766187 UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00013661
Formule: C₇H₁₁ClO₃
MW: 178,62 g/mol
Point d'ébullition: 76 °C (0.8 mmHg)
Densité: 1.050
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013661
Numéro CAS: 35444-44-1
EINECS: 252-569-1
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité