DL-Mandelamide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L04679.06EA 142 EUR InStock
L04679.06 L04679.03
DL-Mandelamide 97%
DL-Mandelamide
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,17 g/mol
Point de fusion: 132…135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025495
Numéro CAS: 4410-31-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité