2-(2-Thienyl)pyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Thiophen-2-yl)pyridine, 2-(2-Pyridyl)thiophene
L04775.03 L04775.06
L04775.03EA 60.6 EUR InStock
L04775.03 L04775.06
2-(2-Thienyl)pyridine 97%
2-(2-Thienyl)pyridine
Purity: 97% CAS No.: 3319-99-1 Molecular Formula: C9H7NS Formula Weight: 161.23 Melting Point: 60-65° Beilstein Reference: 508454 MDL No.: MFCD00044441
Formule: C₉H₇NS
MW: 161,22 g/mol
Point de fusion: 60…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044441
Numéro CAS: 3319-99-1
EINECS: 222-022-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité