N-Methylpentylamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: N-Pentylmethylamine
L04882.04 L04882.09
L04882.04EA 108 EUR InStock
L04882.04 L04882.09
N-Methylpentylamine 98%
N-Methylpentylamine
Purity: 98% CAS No.: 25419-06-1 Molecular Formula: CH3(CH2)4NHCH3 Formula Weight: 101.19 Flash Point: 18°(64°F) Refractive Index: 1.4105 Boiling Point: 117-119° Beilstein Reference: 1731333 UN No.: UN2733 MDL No.: MFCD00041354
Formule: C₆H₁₅N
MW: 101,19 g/mol
Point d'ébullition: 117…119 °C
Densité: 0.738
Point d'éclair: 18 °C (64 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041354
Numéro CAS: 25419-06-1
EINECS: 246-966-9
ONU: 2733
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité