3-Bromo-2,4,6-trimethylnitrobenzene ≥90%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L05107.06 L05107.03
L05107.06EA 250 EUR InStock
L05107.06 L05107.03
3-Bromo-2,4,6-trimethylnitrobenzene ≥90%
3-Bromo-2,4,6-trimethylnitrobenzene
Purity: 90+% CAS No.: 90561-85-6 Molecular Formula: C9H10BrNO2 Formula Weight: 244.09 Melting Point: 56-62° Boiling Point: 106-107°/1.3mm Beilstein Reference: 1958703 MDL No.: MFCD00015924
Formule: C₉H₁₀BrNO₂
MW: 244,09 g/mol
Point d'ébullition: 106…107 °C (1.3 mmHg)
Point de fusion: 56…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015924
Numéro CAS: 90561-85-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité