Isophthalamide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L05137.06 L05137.14
L05137.06EA 30 EUR InStock
L05137.06 L05137.14
Isophthalamide 98%
Isophthalamide
Purity: 98% CAS No.: 1740-57-4 Molecular Formula: C8H8N2O2 Formula Weight: 164.16 Melting Point: 281-282° Beilstein Reference: 2045544 MDL No.: MFCD00014801
Formule: C₈H₈N₂O₂
MW: 164,16 g/mol
Point de fusion: 281…282 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014801
Numéro CAS: 1740-57-4
EINECS: 217-104-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité