2-Chloroethyl-p-tolyl sulphone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L05256.03EA 45.2 EUR InStock
L05256.03 L05256.06
2-Chloroethyl-p-tolyl sulphone 98%
2-Chloroethyl-p-tolyl sulphone
Formule: C₉H₁₁ClO₂S
MW: 218,70 g/mol
Point de fusion: 77…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051607
Numéro CAS: 22381-53-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité