N,N-Bis(2-chloroethyl)-p-toluenesulphonamide 90%, tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L05296.14EA 66.6 EUR InStock
L05296.14 L05296.06
N,N-Bis(2-chloroethyl)-p-toluenesulphonamide 90%, tech.
N,N-Bis(2-chloroethyl)-p-toluenesulphonamide
Formule: C₁₁H₁₅Cl₂NO₂S
MW: 296,21 g/mol
Point de fusion: 45…47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00018944
Numéro CAS: 42137-88-2
EINECS: 255-677-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité