Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzyldimethylsilane 96%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

L05334.06EA 106 EUR InStock
L05334.06
Benzyldimethylsilane 96%
Benzyldimethylsilane


Formule: C₉H₁₄Si
MW: 150,30 g/mol
Point d'ébullition: 69…71 °C (15 mmHg)
Densité: 0,949
Point d'éclair: 53 °C (127 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039792
Numéro CAS: 1631-70-5
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité