6-Methoxy-2(3H)-benzoxazolone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L05349.03 L05349.MD
L05349.03EA 197 EUR InStock
L05349.03 L05349.MD
6-Methoxy-2(3H)-benzoxazolone ≥98%
6-Methoxy-2(3H)-benzoxazolone
Purity: 98+% CAS No.: 532-91-2 Molecular Formula: C8H7NO3 Formula Weight: 165.15 Melting Point: 152-156° Beilstein Reference: 141041 MDL No.: MFCD00051726
Formule: C₈H₇NO₃
MW: 165,15 g/mol
Point de fusion: 152…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051726
Numéro CAS: 532-91-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité