Ethyl-4-hydroxymandelate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L05413.06EA 219 EUR InStock
L05413.06 L05413.03
Ethyl-4-hydroxymandelate 98%
Ethyl-4-hydroxymandelate
Formule: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,20 g/mol
Point de fusion: 128…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020180
Numéro CAS: 68758-68-9
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité