2-(4-Methoxybenzoyl)thiophene 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (4-Methoxyphenyl)(thiophen-2-yl)methanone, 4-Methoxyphenyl 2-Thienyl Ketone
L05513.09 L05513.18
L05513.09EA 78.7 EUR InStock
L05513.09 L05513.18
2-(4-Methoxybenzoyl)thiophene 97%
2-(4-Methoxybenzoyl)thiophene
Purity: 97% CAS No.: 4160-63-8 Molecular Formula: C12H10O2S Formula Weight: 218.27 Melting Point: 71-75° Beilstein Reference: 148560 MDL No.: MFCD00005440
Formule: C₁₂H₁₀O₂S
MW: 218,27 g/mol
Point de fusion: 71…75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005440
Numéro CAS: 4160-63-8
EINECS: 223-997-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité