5-Chlorothiazol-2-amine hydrochloride 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (5-Chlorothiazol-2-yl)amine hydrochloride, 2-Amino-5-chlorothiazole hydrochloride
L05707.06 L05707.03 L05707.14
L05707.06EA 105 EUR InStock
L05707.06 L05707.03 L05707.14
5-Chlorothiazol-2-amine hydrochloride 97%
5-Chlorothiazol-2-amine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 55506-37-1 Molecular Formula: C3H3ClN2S.HCl Formula Weight: 171.05 Melting Point: 168-172° MDL No.: MFCD00039006
Formule: C3H4Cl2N2S
MW: 171,05 g/mol
Point de fusion: 168…172 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039006
Numéro CAS: 55506-37-1
EINECS: 259-680-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité