5-Hydroxy-3,4-dimethoxybenzoic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L05708.MDEA 112 EUR InStock
L05708.MD L05708.03
5-Hydroxy-3,4-dimethoxybenzoic acid ≥97%
5-Hydroxy-3,4-dimethoxybenzoic acid
Formule: C₉H₁₀O₅
MW: 198,17 g/mol
Point de fusion: 194…197 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002508
Numéro CAS: 1916-08-1
EINECS: 217-630-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité