3-Indazolinone 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1,2-Dihydro-3H-indazol-3-one
L05860.06 L05860.14 L05860.22
L05860.06EA 75.4 EUR InStock
L05860.06 L05860.14 L05860.22
3-Indazolinone 97%
3-Indazolinone
Purity: 97% CAS No.: 7364-25-2 Molecular Formula: C7H6N2O Formula Weight: 134.14 Melting Point: 248-252° Beilstein Reference: 3733 MDL No.: MFCD00005685
Formule: C₇H₆N₂O
MW: 134,14 g/mol
Point de fusion: 248…252 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005685
Numéro CAS: 7364-25-2
EINECS: 230-904-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité