L-Arginine methyl ester dihydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L05959.06 L05959.14
L05959.06EA 48.9 EUR InStock
L05959.06 L05959.14
L-Arginine methyl ester dihydrochloride 98%
L-Arginine methyl ester dihydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 26340-89-6 Molecular Formula: C7H16N4O2.2HCl Formula Weight: 261.15 Melting Point: ca 190° dec. Beilstein Reference: 4159929 Optical Rotation: +21° (c=2.5 in methanol) MDL No.: MFCD00038948
Formule: C₇H₁₆N₄O₂
Point de fusion: ∼ 190 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038948
Numéro CAS: 26340-89-6
EINECS: 247-622-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité