1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L05964.06 L05964.14
L05964.06EA 48.8 EUR InStock
L05964.06 L05964.14
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane 96%
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
Purity: 96% CAS No.: 2401-73-2 Molecular Formula: C4H12Cl2OSi2 Formula Weight: 203.22 Flash Point: 15°(59°F) Refractive Index: 1.4080 Melting Point: -37° Boiling Point: 136-138° Beilstein Reference: 1741218 UN No.: UN2985 MDL No.: MFCD00018088
Formule: C₄H₁₂Cl₂OSi₂
Point d'ébullition: 136…138 °C
Point de fusion: –37 °C
Densité: 1.039
Point d'éclair: 15 °C (59 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00018088
Numéro CAS: 2401-73-2
EINECS: 219-278-1
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité