Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Hexynal diethyl acetal 98%

Fournisseur: Thermo Scientific

L06098.06EA 60.1 EUR InStock
L06098.06
2-Hexynal diethyl acetal 98%
2-Hexynal diethyl acetal


Formule: CH₃(CH₂)₂C ΞCCH(OCH₂CH₃)₂
MW: 170,25 g/mol
Point d'ébullition: 79…80 °C (8 mmHg)
Densité: 0,885
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041643
Numéro CAS: 18229-78-2
EINECS: 242-110-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité