Ethyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L06451.14 L06451.06
L06451.14EA 130 EUR InStock
L06451.14 L06451.06
Ethyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoate 98%
Ethyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoate
Purity: 98% CAS No.: 19013-10-6 Molecular Formula: C9H9NO5 Formula Weight: 211.18 Melting Point: 69-71° Beilstein Reference: 2121319 MDL No.: MFCD00016999
Formule: C₉H₉NO₅
MW: 211,18 g/mol
Point de fusion: 69…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016999
Numéro CAS: 19013-10-6
EINECS: 242-751-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité