1-Phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-3-ylamine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L06476.09EA 115 EUR InStock
L06476.09 L06476.18 L06476.04
1-Phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-3-ylamine ≥98%
1-Phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-3-ylamine
Formule: C₉H₁₁N₃
MW: 161,21 g/mol
Point de fusion: 167…170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051730
Numéro CAS: 3314-35-0
EINECS: 222-005-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité