5-Chloro-m-phenylenediamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L06485.14EA 544 EUR InStock
L06485.14 L06485.06
5-Chloro-m-phenylenediamine 97%
5-Chloro-m-phenylenediamine
Formule: C₆H₇ClN₂
MW: 142,59 g/mol
Point de fusion: 99…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014775
Numéro CAS: 33786-89-9
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité