Ethyl-4-oxo-3,4-dihydro-2-quinazolinecarboxylate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Ethyl 4-Quinazolone-2-carboxylate, 4-Quinazolone-2-carboxylic acid ethyl ester
L06709.03 L06709.06
L06709.03EA 80.2 EUR InStock
L06709.03 L06709.06
Ethyl-4-oxo-3,4-dihydro-2-quinazolinecarboxylate 98%
Ethyl-4-oxo-3,4-dihydro-2-quinazolinecarboxylate
Purity: 98% CAS No.: 29113-33-5 Molecular Formula: C11H10N2O3 Formula Weight: 218.21 Melting Point: 189-193° Beilstein Reference: 190186 MDL No.: MFCD00051583
Formule: C₁₁H₁₀N₂O₃
MW: 218,21 g/mol
Point de fusion: 189…193 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051583
Numéro CAS: 29113-33-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité