Carbonylcyanide-3-chlorophenylhydrazone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: CCCP, Carbonyl cyanide m-chlorophenylhydrazone, Carbonyl cyanide m-chlorophenylhydrazone
L06932.MC L06932.ME
L06932.MCEA 34.3 EUR InStock
L06932.MC L06932.ME
Carbonylcyanide-3-chlorophenylhydrazone 98%
Carbonylcyanide-3-chlorophenylhydrazone
Purity: 98% CAS No.: 555-60-2 Molecular Formula: C9H5ClN4 Formula Weight: 204.62 Storage Temperature: -30°C to -10°C Odour: Odourless Melting Point: ca 175° dec. Beilstein Reference: 1842102 UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD00001848
Formule: C₉H₅ClN₄
MW: 204,617 g/mol
Point de fusion: ∼ 175 °C (dec.)
Numéro MDL: MFCD00001848
Numéro CAS: 555-60-2
EINECS: 209-103-7
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité