4-Amino-6-mercapto-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine 94%
Fournisseur: Thermo Scientific
L06934.MDEA 31.6 EUR InStock
L06934.MD L06934.03
4-Amino-6-mercapto-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine 94%
4-Amino-6-mercapto-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Formule: C₅H₅N₅S
MW: 167,19 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005690
Numéro CAS: 23771-52-0
EINECS: 245-872-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité