3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutane 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L06951.14 L06951.06
L06951.14EA 207 EUR InStock
L06951.14 L06951.06
3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutane 95%
3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutane
Purity: 95% CAS No.: 2245-30-9 Molecular Formula: C6H12O Formula Weight: 100.16 Flash Point: -1°(30°F) Refractive Index: 1.4010 Odour: Recognizable Boiling Point: 95-96° Beilstein Reference: 102478 UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD00051590
Formule: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Point d'ébullition: 95…96 °C
Densité: 0.822
Point d'éclair: –1 °C (30 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051590
Numéro CAS: 2245-30-9
EINECS: 218-831-4
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité