Oxypurinol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L07160.MDEA 38.8 EUR InStock
L07160.MD L07160.06 L07160.03
Oxypurinol ≥98%
Oxypurinol
Formule: C₅H₄N₄O₂
MW: 152,11 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047205
Numéro CAS: 2465-59-0
EINECS: 219-570-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité