Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Ethoxystyrene 97% stabilisé

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

Stabilization: stabilisé avec 4-tert-Butylpyrocatéchol 0,1%

L07209.03EA 45 EUR InStock
L07209.03 L07209.06
4-Ethoxystyrene 97% stabilisé
4-Ethoxystyrene


Formule: C₁₀H₁₂O
MW: 148,21 g/mol
Point d'ébullition: 99…100 °C (11 mmHg)
Densité: 0,990
Point d'éclair: 87 °C (188 °F)
Numéro MDL: MFCD00009097
Numéro CAS: 5459-40-5
EINECS: 226-729-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité