Het anhydride 95% may cont. up to 3% chlorendic acid
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L07349.0BEA 90.2 EUR InStock
L07349.0B L07349.30 L07349.18
Het anhydride 95% may cont. up to 3% chlorendic acid
Het anhydride
Formule: C₉H₂Cl₆O₃
MW: 370,81 g/mol
Point de fusion: 235…239 °C
Densité: 1,730
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00080438
Numéro CAS: 115-27-5
EINECS: 204-077-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité