2-(Aminomethyl)benzimidazole dihydrochloride hydrate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L07440.06 L07440.14
L07440.06EA 47.4 EUR InStock
L07440.06 L07440.14
2-(Aminomethyl)benzimidazole dihydrochloride hydrate 98%
2-(Aminomethyl)benzimidazole dihydrochloride hydrate
Purity: 98% CAS No.: 5993-91-9 Molecular Formula: C8H9N3.2HCl.xH2O Formula Weight: 220.10(anhy) Melting Point: ca 264° dec. Beilstein Reference: 3698942 MDL No.: MFCD00150073
Formule: C₈H₉N₃·2HCl·xH₂O
MW: 220,10 g/mol (anhy)
Point de fusion: ∼ 264 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150073
Numéro CAS: 5993-91-9
EINECS: 227-820-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité