Ethyl-1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride 90%, tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L07472.06EA 82.7 EUR InStock
L07472.06 L07472.03
Ethyl-1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride 90%, tech.
Ethyl-1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride
Formule: C₁₅H₂₀ClNO₃
MW: 297,78 g/mol
Point de fusion: ∼ 158 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012792
Numéro CAS: 52763-21-0
EINECS: 258-162-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité