Acide 3-buténoïque 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L07557.14EA 117 EUR InStock
L07557.14 L07557.22
Acide 3-buténoïque 96%
Acide 3-buténoïque
Formule: C₄H₆O₂
MW: 86,09 g/mol
Point d'ébullition: 162…163 °C
Point de fusion: –39 °C
Densité: 1,012
Point d'éclair: 65 °C (149 °F)
Numéro MDL: MFCD00002782
Numéro CAS: 625-38-7
EINECS: 210-892-5
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité