Acetazolamide 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Acetamido-5-sulphonamido-1,3,4-thiadiazole, 5-Acetamido-1,3,4-thiadiazole-2-sulphonamide
L07562.06 L07562.14
L07562.06EA 37.8 EUR InStock
L07562.06 L07562.14
Acetazolamide 99%
Acetazolamide
Purity: 99% CAS No.: 59-66-5 Molecular Formula: C4H6N4O3S2 Formula Weight: 222.25 Melting Point: ca 255° dec. Beilstein Reference: 212994 MDL No.: MFCD00003105
Formule: C₄H₆N₄O₃S₂
MW: 222,24 g/mol
Point de fusion: ∼ 255 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003105
Numéro CAS: 59-66-5
EINECS: 200-440-5
Merck Index: 14,53
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité