Ethyl acetamidocyanoacetate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L07674.09EA 79.3 EUR InStock
L07674.09 L07674.04
Ethyl acetamidocyanoacetate 98%
Ethyl acetamidocyanoacetate
Formule: C₇H₁₀N₂O₃
MW: 170,168 g/mol
Point de fusion: 128…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009133
Numéro CAS: 4977-62-2
EINECS: 225-624-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité