Methyl methanesulphonylacetate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L08039.14EA 428 EUR InStock
L08039.14 L08039.06
Methyl methanesulphonylacetate ≥98%
Methyl methanesulphonylacetate
Formule: C₄H₈O₄S
MW: 152,16 g/mol
Point de fusion: 59…63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051842
Numéro CAS: 62020-09-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité