(3-Methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L08091.03EA 65.4 EUR InStock
L08091.03 L08091.06
(3-Methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride 98%
(3-Methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride
Formule: C₇H₁₁ClN₂O
MW: 174,63 g/mol
Point de fusion: ∼ 142 °C (déc.)
Numéro MDL: MFCD00044416
Numéro CAS: 39232-91-2
EINECS: 254-368-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité