Methyl-2,5-dichlorothiophene-3-carboxylate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L08118.03 L08118.06
L08118.03EA 67.6 EUR InStock
L08118.03 L08118.06
Methyl-2,5-dichlorothiophene-3-carboxylate 98%
Methyl-2,5-dichlorothiophene-3-carboxylate
Purity: 98% CAS No.: 145129-54-0 Molecular Formula: C6H4Cl2O2S Formula Weight: 211.07 Refractive Index: 1.5630 Boiling Point: 74-75°/0.6mm MDL No.: MFCD00051763
Formule: C₆H₄Cl₂O₂S
MW: 211,07 g/mol
Point d'ébullition: 74…75 °C (0.6 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051763
Numéro CAS: 145129-54-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité