Calcium-DL-glycerate hydrate
Fournisseur: Thermo Scientific
L08214.03 L08214.06
L08214.03EA 92.1 EUR InStock
L08214.03 L08214.06
Calcium-DL-glycerate hydrate
Calcium-DL-glycerate hydrate
CAS No.: 67525-74-0 Molecular Formula: C6H10CaO8.2H2O Formula Weight: 286.26 (250.23anhy) Melting Point: ca 140° dec. Beilstein Reference: 4614104 MDL No.: MFCD00149289
Formule: C₃H₆O₄
Point de fusion: ∼ 140 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149289
Numéro CAS: 67525-74-0
EINECS: 282-247-6
Merck Index: 14,4483
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité