N6-Benzoyladenine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L08292.03 L08292.06 L08292.14
L08292.03EA 51.6 EUR InStock
L08292.03 L08292.06 L08292.14
N6-Benzoyladenine 99%
N6-Benzoyladenine
Purity: 99% CAS No.: 4005-49-6 Molecular Formula: C12H9N5O Formula Weight: 239.23 Melting Point: 241-244° Beilstein Reference: 20585 MDL No.: MFCD00037927
Formule: C₁₂H₉N₅O
Point de fusion: 241…244 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037927
Numéro CAS: 4005-49-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité