1-Cyanoacetyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-3-oxopropanenitrile
L08369.06 L08369.14
L08369.06EA 92.7 EUR InStock
L08369.06 L08369.14
1-Cyanoacetyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole 97%
1-Cyanoacetyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Purity: 97% CAS No.: 36140-83-7 Molecular Formula: C8H9N3O Formula Weight: 163.18 Melting Point: 118-122° Beilstein Reference: 6286 MDL No.: MFCD00051954
Formule: C₈H₉N₃O
MW: 163,18 g/mol
Point de fusion: 118…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051954
Numéro CAS: 36140-83-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité