Fluoral-P (=4-amino-3-penten-2-one) 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
L08379.06 L08379.03
L08379.06EA 83.1 EUR InStock
L08379.06 L08379.03
Fluoral-P (=4-amino-3-penten-2-one) 96%
Fluoral-P (=4-amino-3-penten-2-one)
Purity: 96% CAS No.: 1118-66-7 Molecular Formula: C5H9NO Formula Weight: 99.13 Melting Point: 36-41° Boiling Point: 209-213° Beilstein Reference: 1209344 MDL No.: MFCD00043715
Formule: C₅H₉NO
MW: 99,13 g/mol
Point d'ébullition: 209…213 °C
Point de fusion: 36…41 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043715
Numéro CAS: 1118-66-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité